missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Esonarimod, MedChemExpress

Product Code. 16430238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Artikelnummer. 16430238

Marke: Medchem Express HY19440

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.

Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.

Spezifikation

Chemical Name or Material Esonarimod
Physical Form Solid
CAS 101973-77-7
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H16O4S
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym KE-298
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 280.34
Formula Weight 280.34
Percent Purity 99.94%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt