Learn More
ER Membrane Protein Complex Subunit 10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-30611
 View more versions of this product
Product Code. 18151322
  • 589.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
ER Membrane Protein Complex Subunit 10 Polyclonal specifically detects ER Membrane Protein Complex Subunit 10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ER Membrane Protein Complex Subunit 10
Polyclonal
Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Q5UCC4
EMC10
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DQLTLHVDVAGNVVGVSVVTHPGGCRGHEVEDVDLELFNTSVQLQPPTTAPGPETAAFIERLEMEQAQKAKN
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
C19orf63, Chromosome 19 Open Reading Frame 63, EMC10, Hematopoietic Signal Peptide-Containing Membrane Domain-Containing 1, Hematopoietic Signal Peptide-Containing Membrane Domain-Containing Protein 1, Hematopoietic Signal Peptide-Containing Secreted 1, HSM1, HSS1, INM02, UPF0510 Protein INM02
Rabbit
Affinity Purified
RUO
284361
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only