Learn More
Epirubicin hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Epirubicin hydrochloride (4'-Epidoxorubicin hydrochloride), a semisynthetic L-arabino derivative of doxorubicin, has an antineoplastic agent by inhibiting Topoisomerase. Epirubicin hydrochloride inhibits DNA and RNA synthesis. Epirubicin hydrochloride is a Forkhead box protein p3 (Foxp3) inhibitor and inhibits regulatory T cell activity.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Epirubicin hydrochloride |
| CAS | 56390-09-1 |
| Color | Orange |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H30ClNO11 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 4'-Epidoxorubicin hydrochloride |
| Solubility Information | H2O : 50 mg/mL (86.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (43.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C(O)=C3[C@@H](O[C@@]4([H])C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O4)C[C@@](C(CO)=O)(O)CC3=C1O)C5=CC=CC(OC)=C5C2=O.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 579.98 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?