Learn More
Novus Biologicals™ Ephrin B2 Protein
Product Code. 18594832 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
Unit Size:
0.50mg
Product Code. 18594832
Brand: Novus Biologicals™ NBP1724620.5mg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 28-229 of Human Ephrin-B2 The Recombinant Human Ephrin-B2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Ephrin-B2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2mM DTT, 40% glycerol, 200mM NaCl, 1mM EDTA
Molecular Weight (g/mol) 24.9kDa
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 0.5 mg
Source Human
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Common Name Ephrin B2
Conjugate Unconjugated
Purity or Quality Grade >85%
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado