Learn More
enkurin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 624.00 €
Specifications
Antigen enkurin
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18683736
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-38925-25ul
25 μL
280.00 €
25µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18117498
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-38925
0.1 mL
624.00 €
0.10mL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descripción
Descripción
enkurin Polyclonal specifically detects enkurin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
enkurin
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
C10orf63DKFZp781F21103, chromosome 10 open reading frame 63, enkurin, enkurin, TRPC channel interacting protein, MGC26778
ENKUR
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8TC29
219670
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SSECIYNLIPSDLKEPPQPPRYISIFKATVKDDMQKAKTAMKTMGPAKVEVPSPKDFLKKHSKEKTLPPKKNFDRNVP
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado