missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eliglustat hemitartrate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Description
Eliglustat hemitartrate is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Eliglustat hemitartrate |
| CAS | 928659-70-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C50H78N4O14 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Genz-112638 Eliglustat tartrate |
| Solubility Information | DMSO : 110 mg/mL (114.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.13 mM) |
| SMILES | CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O.CCCCCCCC(N[C@H](CN4CCCC4)[C@@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)O)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 959.17 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu