Learn More
EDO-S101, MedChemExpress
Product Code. 16496287
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 16496287
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY101780
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor; inhibits HDAC6, HDAC1, HDAC2 and HDAC3 with IC50 values of 6 nM, 9 nM, 9 nM and 25 nM, respectively.
EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor
Spécification
Chemical Name or Material EDO-S101
CAS 1236199-60-2
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H28Cl2N4O2
Quantity 5 mg
Synonym Tinostamustine
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (240.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)CCCCCCC1=NC2=CC(N(CCCl)CCCl)=CC=C2N1C
Molecular Weight (g/mol) 415.36
Formula Weight 415.36
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis