Learn More
ECE2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Specifications
Antigen ECE2
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16814584
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
15418-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16804584
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
15418-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descrizione
Descrizione
Converts big endothelin-1 to endothelin-1. Also involved in the processing of various neuroendocrine peptides, including neurotensin, angiotensin I, substance P, proenkephalin-derived peptides, and prodynorphin-derived peptides. May limit beta-amyloid peptide accumulation in brain. May also have methyltransferase activity.
Specifica
Specifica
ECE2
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O60344, Q80Z60
107522, 408243, 9718
ECE2 Fusion Protein Ag7706
Primary
-20°C
ECE2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ECE2, endothelin converting enzyme 2, KIAA0604
Ece2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato