Learn More
Elma™ EC 305 Cleaner
Product Code. 10303250
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 kg
Tamaño de la unidad:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
10303250 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10303250 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 5811400000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Providing powerful cleaning power for the cleaning of optical glass.
  • Suitable for cleaning of organic and inorganic alkali-proof spectacles, moduls and highprecision optics, gemstones, quartz, ceramics and selected plastics. Also for steel, iron steel and titanium surfaces.
  • For the removal of resin, putty/glue, adhesives and traces of selected organic plastics from moulds.
  • Not suitable for light metal (aI, MG), zinc and tin surfaces.
Especificaciones
Product Type EC 305 Cleaner
Certifications/Compliance Annex VII A, EC 648/2004, UN 1814
For Use With (Application) For the cleaning of Glass (optics) and medical equipment (prostheses)
Quantity 25 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.