Learn More
(E)-N-Methylcinnamylamine Hydrochloride, TRC
Product Code. 30137556
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30137556 2.5 g 2.5g
30008774 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30137556 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2946202.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116939-14-1
Molecular Formula C10H14ClN
Molecular Weight (g/mol) 183.68
Synonym Methyl[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]amine hydrochloride
IUPAC Name (E)-N-methyl-3-phenylprop-2-en-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CNC\C=C\c1ccccc1
Spécification
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-8,11H,9H2,1H3;1H/b8-5+;
Formula Weight 183.0815
Chemical Name or Material (E)-N-Methylcinnamylamine Hydrochloride Salt
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.