Learn More
Dysprosium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Product Code. 11373808
Click to view available options
Quantity:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Unit Size:
100mm
10mm
25mm
50mm
Product Code. 11373808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040286.DJ
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Molecular Formula Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
MDL Number MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Specifica
Quantity 50 mm
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈1.1g/mm
Form Cast Rod
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Dysprosium rod, 12.7mm (0.5 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato