Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flat Bottom Flask, wide neck, with beaded rim
Product Code. 11780764 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pack of 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11780764
Brand: DWK Life Sciences 217312409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Flat base means flasks can be set down without a supporting ring.
Abdominal vessels are called flasks in the laboratory and, in addition to beakers, are other universally applicable vessels. They are used e.g. for distillation or for heating liquids. Flasks are available in various designs: narrow and wide neck, with or without ground joint, as round or flat bottom flask. Depending on the application, the required flask with its specific components is selected.
  • Flat base means flasks can be set down without a supporting ring
  • The wide neck enables easy filling and cleaning
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (Metric) Base 64 mm
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
For Use With (Application) Heating; Size 2000 mL non-DIN EN ISO size
No. per Pack 10/Pk.
Autoclavable Autoclavable
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.