Learn More
R&D Systems™ DSPC
Beskrivelse
DSPC is a phosphatidylcholine, a type of neutral phospholipid with two saturated long-chains (18:0). Commonly used in the generation of micelles, liposomes, lipid nanoparticles (LNPs) and other types of artificial membranes. DSPC is used in formulation of LNPs for nonviral drug delivery systems.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 816-94-4 |
| Quantity | 100 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Lipid Nanoparticles |
| Molecular Formula | C44H88NO8P |
| Purity | 0.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?