Learn More
DREADD agonist 21, MedChemExpress
Product Code. 16440006
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
2mg
5mg
Artikelnummer. 16440006
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY100234
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress DREADD agonist 21 is a potent human muscarinic acetylcholine M3 receptors (hM3Dq) agonist (EC50=1.7 nM).
DREADD agonist 21 is a potent human muscarinic acetylcholine M3 receptors (hM3Dq) agonist (EC50=1.7 nM).
Spezifikation
Chemical Name or Material DREADD agonist 21
Physical Form Solid
CAS 56296-18-5
Color Yellow
Quantity 2 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H18N4
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information DMSO : ≥ 78 mg/mL (280.22 mM)
SMILES C12=CC=CC=C1NC3=CC=CC=C3C(N4CCNCC4)=N2
Molecular Weight (g/mol) 278.35
Formula Weight 278.35
Percent Purity 98.95%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.