Learn More
DPPIV/CD26 Antibody (DPP4/910), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-47912PCP
Product Code. 18663146
  • 588.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivning
Beskrivning
DPPIV/CD26 Monoclonal antibody specifically detects DPPIV/CD26 in Human, Rat, Porcine (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Cell Surface), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
DPPIV/CD26
Monoclonal
PerCP
ADABP, ADCP-2, ADCP2DPP IV, Adenosine deaminase complexing protein 2TP103, CD26 antigen, CD26T-cell activation antigen CD26, dipeptidyl peptidase 4, Dipeptidyl peptidase IV, dipeptidylpeptidase 4, dipeptidyl-peptidase 4, dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2), DPPIV, EC 3.4.14.5
Recombinant human DPPIV/CD26 protein (Uniprot: P27487)
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cellular Markers, Immunology
1803
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry (Cell Surface)
DPP4/910
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Rat, Porcine (Negative), Sheep (Negative)
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.