Learn More
DuPont™ MOLYKOTE™ High-Vacuum Grease
Click to view available options
Quantity:
5.3 oz. (150g)
Packaging:
Tube
Unit Size:
150g
Beschreibung
Designed for sealing and lubricating vacuum and pressure systems
- Low vapor pressure, stiff, nonmelting silicone lubricant maintains its consistency from -40° to +204°C (-40° to +400°F)
- Resists oxidation and chemicals; noncarbonaceous
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | High Vacuum Grease |
| For Use With (Application) | Designed for sealing and lubricating vacuum and pressure system |
| For Use With (Equipment) | Vacuum and Pressure Systems |
| Certifications/Compliance | FDA 21 CFR 175.300, USDA, NSF 61 |
| Color | White |
| Material | Silicone |
| Packaging | Tube |
| Quantity | 5.3 oz. (150g) |
| Temperature (English) | -40°F to 400°F |
| Temperature (Metric) | -40°C to +204°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.