Learn More
Wesbart™ Double Platform Test Tube Rack
Beskrivning
- Racks are available in aluminum and stainless steel with the option of a hand grip
- Test Tube racks can be designed to fit in horizontal cold store or be free standing
- Different size test tubes racks are available to suit your requirements
- Labels can be fitted to racks so they can be easily identified
Specifikationer
Specifikationer
| Holds | Tubes (15 mL), Tubes (17 mm) |
| Material | Aluminum |
| Positions | 145 |
| For Use With (Equipment) | Horizontal outer AH949/2NM |
| Depth (Metric) | 672 mm |
| Diameter (Metric) Opening | 17 mm |
| Product Type | Double Platform Test Tube Rack |
| Height (Metric) | 70 mm |
| Width (Metric) | 133 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?