Learn More
Doramapimod, MedChemExpress
Product Code. 16480966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16480966 200 mg 200mg
16464856 100 mg 100mg
16443808 10 mg 10mg
16420187 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16480966 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10320
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Doramapimod (BIRB 796) is an orally active, highly potent p38 MAPK inhibitor, which has an IC50 for p38α=38 nM, for p38β=65 nM, for p38γ=200 nM, and for p38δ=520 nM. Doramapimod has picomolar affinity for p38 kinase (Kd=0.1 nM). Doramapimod also inhibits B-Raf with an IC50 of 83 nM.
Doramapimod (BIRB 796) is an orally active, highly potent p38 MAPK inhibitor, which has an IC50 for p38α=38 nM, for p38β=65 nM, for p38γ=200 nM, and for p38δ=520 nM. Doramapimod has picomolar affinity for p38 kinase (Kd=0.1 nM). Doramapimod also inhibits B-Raf with an IC50 of 83 nM.
Spécification
Chemical Name or Material Doramapimod
CAS 285983-48-4
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C31H37N5O3
Quantity 200 mg
Synonym BIRB 796
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (236.89 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 33.33 mg/mL (63.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(C)(C)C)=NN1C2=CC=C(C)C=C2)NC3=C4C=CC=CC4=C(OCCN5CCOCC5)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 527.66
Formula Weight 527.66
Percent Purity 99.6%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.