Learn More
Dopal (>80%), TRC
Artikelnummer. 30135697
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30135697 50 mg 50mg
30138238 100 mg 100mg
30005163 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD53388550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5707-55-1
Molecular Formula C8 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Synonym Benzeneacetaldehyde, 3,4-dihydroxy-, Acetaldehyde, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetaldehyde, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 3,4-Dihydroxy-α-tolualdehyde, Dopal, Homoprotocatechualdehyde
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetaldehyde
SMILES Oc1ccc(CC=O)cc1O
Spezifikation
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,4-5,10-11H,3H2
Formula Weight 152.0473
Chemical Name or Material Dopal