Learn More
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-75672
317.90 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18208577
  • 398.00 € / 1mg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 550
Donkey
Affinity purified
RUO
Secondary
Rehydrate with 1.1 ml of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily.
Store lyophilized antibody at 4°C. Mix reconstituted liquid with an equal volume of glycerol, aliquot contents and freeze at -20°C or below for long term storage.
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
LYOPH
Flow Cytometry 1:20 - 1:2000, Immunomicroscopy 1:20 - 1:2000
Purified Sheep IgG (H&L)
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on sheep IgG and light chains on all sheep immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human and rabbit IgG.
Sheep
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only