Learn More
Invitrogen™ Domvanalimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA554874
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Compatible with Direct ELISA.
Domvanalimab is an anti-TIGIT monoclonal antibody that blocks the interaction between TIGIT and its ligands, enhancing T-cell and NK cell activity to promote anti-tumor immune responses.
Specifikationer
| Domvanalimab Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| AB 154; GS-0154 | |
| Recombinant Human TIGIT. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| ELISA | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Human | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering