Learn More
DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
200mg
Beskrivelse
DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | DO3A tert-Butyl ester |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 122555-91-3 |
| Color | White |
| Quantity | 200 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H50N4O6 |
| Synonym | DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion