missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress

Product Code. 16451046
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
200mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16451046

Brand: Medchem Express HY12692

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

MedChemExpress DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide; can be nitrated directly; is more convenient to incorporate the nitro group after deprotection lithium aluminum hydride.

DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide

Tekniske data

Chemical Name or Material DO3A tert-Butyl ester
Physical Form Solid
CAS 122555-91-3
Color White
Quantity 200 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H50N4O6
Synonym DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester
Solubility Information DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1
Molecular Weight (g/mol) 514.7
Formula Weight 514.7
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.