Learn More
Dl-Arginine Hydrochloride, TRC
Produktkode 30374213
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
Förpackningsstorlek
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30374213 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30374213 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD5257831G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material DL-Arginine hydrochloride
CAS 32042-43-6
Molecular Formula C6 H14 N4 O2 . Cl H
Quantity 1 g
Synonym Arginine, hydrochloride (9CI), DL-Arginine, hydrochloride, Arginine hydrochloride (1:?)
InChI Formula InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
SMILES Cl.NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 210.66
Formula Weight 210.0884
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.