Learn More
Hirschmann™ Discharge Tube Unit with Luer-Lock Connection
Description
- Guided tubing
- Screw-coupled
- With Luer-Lock connector for filtration
Specifica
Specifica
| Quantity | 1 Each |
| Type | Ejection Tube Unit |
| For Use With (Equipment) | ceramus™ classic and EM-dispenser for 30 + 60 mL |
| Material | FEP, Polypropylene |
| Description | With Luer-Lock-connection |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?