Learn More
Diphenyliodnium-Hexafluorphosphat, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450911000
Weitere Details : CAS : 58109-40-3 Gewicht : 0.10000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 100g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15224864
  • 303.00 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 7
Chemische Identifikatoren
58109-40-3
426.081
diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
diphenyliodanium;hexafluorphosphat
C12H10I·F6P
DSSRLRJACJENEU-UHFFFAOYSA-N
2737136
C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
140.0°C to 144.0°C
58109-40-3
C12H10I·F6P
diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
DSSRLRJACJENEU-UHFFFAOYSA-N
diphenyliodanium;hexafluorphosphat
2737136
Kunststoffflasche
100g
96% min. (HPLC)
(C6H5)2I+PF6-
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
426.081
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation