Learn More
Diphenyl(4-piperidinyl)methanol, 95%
Code produit 15417798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15417798 100 g 100g
15407798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15417798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61281.22
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 115-46-8 | C18H21NO | 267.372 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-46-8
Molecular Formula C18H21NO
Molecular Weight (g/mol) 267.372
MDL Number MFCD00066980
InChI Key ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
PubChem CID 15723
IUPAC Name diphenyl(piperidin-4-yl)methanol
SMILES C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spécification
Melting Point 160°C to 163°C
Color White
Quantity 100 g
Merck Index 13,895
Formula Weight 267.37
Percent Purity 95%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Diphenyl(4-piperidinyl)methanol
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.