Learn More
Dimethylarsinothioic Acid, TRC
Product Code. 30180087
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
10mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30180087 1 g 1g
30180044 250 mg 250mg
30180045 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30180087 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4713601G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 754217-65-7
Molecular Formula C2H7AsOS
Molecular Weight (g/mol) 154.06
Synonym Dimethylarsinothioic O-Acid;
IUPAC Name dimethylarsinothioic S-acid
SMILES O=[As](S)(C)C
Specifications
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C2H7AsOS/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
Formula Weight 153.94
Chemical Name or Material Dimethylarsinothioic Acid
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.