Läs mer
Dimethyl cyclohexylphosphonate, Thermo Scientific™
Produktkod. 11428530
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11428530
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044364.02
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1641-61-8
Molecular Formula C8H17O3P
Molecular Weight (g/mol) 192.195
MDL Number MFCD00014300
InChI Key OZOVYDFZXJIQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl cyclohexylphosphonate, dimethylcyclohexylphosphonate, acmc-1byde, cyclohexylphosphonic acid dimethyl ester, phosphonic acid,p-cyclohexyl-,dimethyl ester, phosphonic acid,p-cyclohexyl-, dimethyl ester
PubChem CID 12589506
IUPAC Name dimethoxyphosphorylcyclohexane
SMILES COP(=O)(C1CCCCC1)OC
Specifikationer
Boiling Point 30°C to 32°C (0.1 mmHg)
Quantity 0.5 g
Formula Weight 193.39
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Dimethyl cyclohexylphosphonate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.