Learn More
BD Difco™ Lactose Peptone Broth
Description
- Lactose Peptone Broth contains peptones, which provide the carbon and nitrogen sources required for good growth of a wide variety of organisms.
- Lactose is provided as a source of fermentable carbohydrate.
- Sodium chloride is present in the medium to provide a suitable osmotic environment.
- Bromcresol purple is used as a colorimetric indicator to show the production of acid from the fermentation of lactose.
Spécification
Spécification
| Form | Dehydrated |
| Media Type | Lactose Peptone Broth |
| Formulation | Pancreatic Digest of Casein 17.0 g/L, Soy Peptone 3.0 g/L, Lactose 10.0 g/L, Sodium Chloride 5.0 g/L, Bromcresol Purple 0.02 g/L |
| pH | 7.4 ±0.2 |
| Quantity | 500 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?