missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl 1-butylphosphonate, 99+%, Thermo Scientific™

Product Code. 11426896
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11426896 100 g 100g
11406896 5 g 5g
11416896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11426896 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23997.22
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2404-75-3
Molecular Formula C8H19O3P
Molecular Weight (g/mol) 194.211
MDL Number MFCD00082700
InChI Key KEOJOAVYGLGAIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl butylphosphonate, diethyl 1-butylphosphonate, phosphonic acid, butyl-, diethyl ester, diethyl n-butanephosphonate, butylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-butyl-, diethyl ester
PubChem CID 2773687
IUPAC Name 1-diethoxyphosphorylbutane
SMILES CCCCP(=O)(OCC)OCC

Spezifikation

Boiling Point 74°C to 76°C (1 mmHg)
Odor Odorless
Quantity 100 g
Beilstein 1763851
Formula Weight 194.21
Percent Purity ≥99%
Chemical Name or Material Diethyl 1-butylphosphonate

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.