Learn More
Alfa Aesar™ Dicyclopentenylacrylat
Marke:  Alfa Aesar™ 046864.14
Weitere Details : CAS : 33791-58-1 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422787
  • 64.10 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
33791-58-1
205.28
DCPA; Tricyclo[5.2.1.02.6]dec-4-enyl acrylate
C13H17O2
MFCD00171305
Spezifikation
Dicyclopentenyl acrylate
131°C (268°F)
-40°C
33791-58-1
MFCD00171305
Fully miscible in water.
204.27
1.07 g/mL
Braun
25g
C13H17O2
DCPA; Tricyclo[5.2.1.02.6]dec-4-enyl acrylate
205.28
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation