Learn More
Diatomaceous Earth, Flux-Calcined, Honeywell Fluka™
Code produit. 15615360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 kg
5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Poly Drum
missing translation for 'unitSize'
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity Packaging unitSize
15615360 1 kg Poly Bottle 1kg
15625360 5 kg Poly Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15615360 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 3925451KG
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
flux-calcined, filter aid
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68855-54-9
Molecular Formula CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
MDL Number MFCD00132803
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodium;carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Quantity 1 kg
Packaging Poly Bottle
UN Number NONH for all modes of transport
Chemical Name or Material Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.