missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
diABZI STING agonist-1 trihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
diABZI STING agonist-1 (trihydrochloride) is a selective stimulator of interferon genes (STING) receptor agonist, with EC50s of 130, 186 nM for human and mouse, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | diABZI STING agonist-1 trihydrochloride |
| CAS | 2138299-34-8 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C42H54Cl3N13O7 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (104.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 90 mg/mL (93.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)C1=CC(N=C(NC(C2=CC(C)=NN2CC)=O)N3C/C=C/CN4C(NC(C5=CC(C)=NN5CC)=O)=NC6=C4C(OCCCN7CCOCC7)=CC(C(N)=O)=C6)=C3C(OC)=C1.[E].Cl.Cl.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 959.32 |
| Formula Weight | 959.32 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?