Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 LIQ
Liquid cleaner, for automated cleaning of laboratory glassware and utensils. For highest demands and stubborn residues, deconex 24 LIQ is suitable. An acidic rinse is recommended. Contains active chlorine as a cleaning booster.
87.72 € - 404.92 €
Specifications
Form Liquid
pH Approx. 12.5 (1% Solution)
Composition Alkalis, complexing agents, corrosion inhibitor, sequestering agent, inorganic chlorine donor
Concentration Concentrate
Container Type Canister
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
10195443
View Documents Promotion Details
Borer Chemie™
502000.00-KK5M
1 x 7 kg
87.72 €
7kg
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10430581
View Documents Promotion Details
Borer Chemie™
502000.00-K10M
1 x 14 kg
168.54 €
14kg
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10582101
View Documents Promotion Details
Borer Chemie™
502000.00-K25M
1 x 35 kg
404.92 €
35kg
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
  • Concentrate for automated cleaning
  • High yield concentrate, with active chlorine
  • Typical application concentration: 3-5 g/L
  • Can be rinsed off without leaving residues
  • For consistent and flawless results
  • Wide cleaning spectrum
  • Without EDTA, NTA and surfactants
  • Acid rinse with deconex cleaner recommended
  • Technical support by the manufacturer
Specifications
Specifications
Liquid
Alkalis, complexing agents, corrosion inhibitor, sequestering agent, inorganic chlorine donor
Canister
Approx. 12.5 (1% Solution)
Concentrate
5°C to 25°C