Learn More
Tocris Bioscience™ DBZ
Description
DBZ-RMU is an Ancillary Material Grade version of product DBZ (Cat. No. 4489). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies. Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-[(1 S)-2-[[(7 S)-6,7-Dihydro-5-methyl-6-oxo-5 H-dibenz[b,d]azepin-7-yl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-3,5-difluorobenzeneacetamide |
| CAS | 209984-56-5 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | Secretase Inhibitors |
| Molecular Formula | C26H23F2N3O3 |
| Purity | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?