missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Darovasertib, MedChemExpress

Product Code. 16403428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16403428 10 mg 10mg
16474646 100 mg 100mg
16466147 5 mg 5mg
16459946 50 mg 50mg
16440056 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16403428 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101569

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.

Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.

Spezifikation

Chemical Name or Material Darovasertib
CAS 1874276-76-2
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H23F3N8O
Quantity 10 mg
Synonym LXS196 IDE196
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (52.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C(NC2=C(N3CCC(C)(N)CC3)C=CC=N2)=O)N=C(C4=NC=CC=C4C(F)(F)F)C=N1
Molecular Weight (g/mol) 472.47
Formula Weight 472.47
Percent Purity 99.12%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.