Learn More
Beskrivning
DAP5 Polyclonal antibody specifically detects DAP5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | DAP5 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 594 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | aging-associated protein 1, DAP-5, DAP5AAG1, Death-associated protein 5, eIF4G 2, eIF-4G 2, eIF-4-gamma 2, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2, eukaryotic translation initiation factor 4G-like 1, FLJ41344, NAT1, p97 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 320-490 of human DAP5 (NP_001409.3).,, Sequence:, PKTINQIRQDAVKDLGVFIPAPMAQGMRSDFFLEGPFMPPRMKMDRDPLGGLADMFGQMPGSGIGTGPGVIQDRFSPTMGRHRSNQLFNGHGGHIMPPTQSQFGEMGGKFMKSQGLSQLYHNQSQGLLSQLQGQSKDMPPRFSKKGQLNADEISLRPAQSFLMNKNQVPKL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?