Learn More
D-Lysine hydrochloride, TRC
Specifications
Specifica
| Chemical Name or Material | D-Lysine hydrochloride |
| CAS | 7274-88-6 |
| Molecular Formula | C6 H14 N2 O2 . Cl H |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | D-Lysine, hydrochloride (1:1) (ACI), D-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride, NSC 206291, D-Lysine Monohydrochloride, (2R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.NCCCC[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.649 |
| Formula Weight | 182.082 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?