Learn More
D(+)-Glucose Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Packaging:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
5kg
Beskrivning
D(+)-Glucose Anhydrous, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 146°C |
| Color | White |
| pH | 6 to 7 |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 180.16g/mol |
| Physical Form | Solid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering