missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 910 Stainless Steel/HPPE Cut-Resistant Gloves
Description
- High-performance polyethylene engineered fiber for added strength, comfort and cut resistance
- Fully launderable and color coded for easy identification
- Gauge: 10
- Uncoated or PVC dotted style available
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance (Europe) | CE |
| Construction | Seamless Knit |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Polyethylene |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | Medium |
| EN388 Standard | EN 388:2X43DP |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?