Learn More
Cytokeratin, LMW Antibody (KRTL/1077), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescripción
Cytokeratin, LMW Monoclonal specifically detects Cytokeratin, LMW in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Cytokeratin, LMW |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | KRTL/1077 |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence |
| Formulation | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gene Alias | Cytokeratin LMW, cytokeratin-1B, keratin 77, keratin, type II cytoskeletal 1b, KRT77, type-II keratin Kb39 |
| Gene Symbols | KRT77 |
| Host Species | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?