Learn More
Cyclin E1, p Thr77 Antibody (SR1828), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00 € - 449.00 €
Specifications
Antigen Cyclin E1
Clone SR1828
Dilution Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18627804
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-21555-100ul
100 μg
449.00 €
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18663675
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-21555-50ul
50 μg
338.00 €
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
Cyclin E1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spécification
Spécification
Cyclin E1
Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
A synthesized peptide derived from human phospho-Cyclin E1 [Thr77] (Uniprot #: P24864)
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1828
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
898
IgG
Affinity purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis