Learn More
CVT-313, MedChemExpress
Product Code. 16486458
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16486458
Brand: Medchem Express HY15339
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CVT-313 (Cdk2 Inhibitor III) is a potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of CDK2 with IC50 of 0.5 μM. CVT-313 inhibits CDC5L phosphorylation.
CVT-313 (Cdk2 Inhibitor III) is a potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of CDK2 with IC50 of 0.5 μM. CVT-313 inhibits CDC5L phosphorylation.
Spécification
Chemical Name or Material CVT-313
CAS 199986-75-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H28N6O3
Quantity 10 mg
Synonym Cdk2 Inhibitor III
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.71 mM)
SMILES CC(N1C=NC2=C(NCC3=CC=C(OC)C=C3)N=C(N(CCO)CCO)N=C12)C
Molecular Weight (g/mol) 400.47
Formula Weight 400.47
Percent Purity 99.45%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis