Learn More
Cuprous Chloride, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517934 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
Packaging:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
500g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15517934
missing translation for 'mfr': Avantor J.T.Baker 186201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
CAS 7758-89-6
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Molecular Formula ClCu
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
InChI Key OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Cu]
IUPAC Name chlorocopper
Molecular Weight (g/mol) 98.996
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Formula Weight 99
Grade BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Packaging Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specific Gravity 1L = 4.14kg
Chemical Name or Material Cuprous Chloride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Consigli di prudenza
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato