Learn More
Cryptochlorogenic acid, MedChemExpress
Description
Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Cryptochlorogenic acid |
| CAS | 905-99-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H18O9 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 4-Caffeoylquinic acid 4-O-Caffeoylquinic acid |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (141.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)O[C@@H]([C@@H]2O)[C@@H](C[C@](C(O)=O)(O)C2)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.31 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?