Learn More
CPI-637, MedChemExpress
Beskrivning
CPI-637 is a selective and potent CBP/EP300 bromodomain inhibitor with IC50 values of 0.03 μM, 0.051 μM and 11.0 μM for CBP, EP300 and BRD4 BD-1, respectively, and an EC50 of 0.3 μM for CBP.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | CPI-637 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1884712-47-3 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H22N6O |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Solubility Information | DMSO : 9.62 mg/mL (24.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=CC=CC(C3=CC4=C(N(C)N=C4C5=CN(C)N=C5)C=C3)=C2N[C@H](C)C1 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?