Description
- PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
- Pore Size: 0.45 μm
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Type | Recharger/Adapter |
| For Use With (Equipment) | Costar™ stripettor pipet filler/dispenser |
| Electrical Requirements | 120V 60Hz |
| Voltage | 120 V |
| Frequency | 60 Hz |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?