Learn More
Masterflex™ Corrugated FEP Tubing
Product Code. 11808033
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
29/64 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 11808033
Brand: Masterflex™ 0640764
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Features high flexibility and excellent chemical resistance
  • Corrugations prevent kinking and help tubing retain its shape without limiting pressure or vacuum abilities
  • Simply cut this custom-extruded tubing to desired length
  • Sold in 5-ft lengths; each length has alternating sections of corrugated (10 in.L) and noncorrugated (2 in.L) tubing, with noncorrugated 1 in.L sections at both ends
  • Temperature range:-300 to +400°F (-184 to +205°C)
  • Withstands 27 in. Hg vacuum
Specifications
Diameter (English) Inner 29/64 in.
Diameter (Metric) Inner 11.5 mm
Material FEP
Diameter (English) Outer 1/2 in.
Diameter (Metric) Outer 12.7 mm
Overall Length (English) 5 ft.
Overall Length (Metric) 1.5 m
Thickness (English) 1/32 in.
Thickness (Metric) 0.8 mm
Min. Operating Temperature (English) -300°F
Min. Operating Temperature (Metric) -184°C
Color Translucent
Maximum Pressure 170 psi
Vacuum Level 27 in. Hg
Max. Operating Temperature (English) 400°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Product Type Corrugated FEP Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato