missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COP9 Antibody (OTI3E1), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71382AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
COP9 Monoclonal specifically detects COP9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| COP9 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| COPS3 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 224-423 of human COP9 (NP_003644) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI3E1 | |
| Western Blot | |
| COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 3 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 3, CSN3COP9 complex subunit 3, JAB1-containing signalosome subunit 3, SGN3COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 3, Signalosome subunit 3 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 8533 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido