Learn More
Complement Factor H Mouse anti-Human, Clone: C18/3, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
222.00 € - 520.00 €
Specifica
Antigen Complement Factor H
Clone C18/3
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Applications Western Blot, ELISA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18131645
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-23542-100UG
100 μg
520.00 €
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18187002
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-23542-0.025MG
0.025 mg
222.00 €
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descrizione
Descrizione
Complement Factor H Monoclonal specifically detects Complement Factor H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Specifica
Specifica
Complement Factor H
1 mg/mL
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
adrenomedullin binding protein, age-related maculopathy susceptibility 1, AHUS1, AMBP1, ARMD4, beta-1H, beta-1-H-globulin, CFHL3, complement factor H, factor H, factor H-like 1, FH, FHL1, H factor 1, H factor 1 (complement), H factor 2 (complement), HF, HF1ARMS1, HF2, HUSMGC88246
CFH
IgG1 κ
Protein A or G purified
Clone C18/3 is specific for complement factor H in human serum and plasma
C18/3
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
10mM Phosphate (pH 7.4) and 0.5M NaCl with 15mM Sodium Azide
3075
Human Factor H
Primary
Store at 4C. Do not freeze.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato